Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE ámbar con tapones Wheaton™ Código de producto.: 10123012
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE ámbar con tapones Wheaton™
Código de producto. 10123012 Tienda Wheaton Science Products Productos
60 ml, 20-410
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Código de producto. 10123012
Marca: DWK Life Sciences 209126
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal primary packaging solution for assays in diagnostic kits, and also chemical and storage purposes. With double-seal closure with cap attached.
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Boca estrecha.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,53 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Altura (métrico) 84 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE ámbar con tapones Wheaton™ >