Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Descripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
- Cuello estrecho
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- Los tapones acoplados permanecen herméticos durante un periodo prolongado de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 0,5 oz, 15 ml |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 0,98 in |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Acabado del cuello | 20-410 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Altura (métrico) | 56 mm |
Altura (imperial) | 2,2 in |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
8Minutes
56Seconds
29
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido