Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Amber HDPE Bottles with Caps
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Descripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
- Boca estrecha.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Spécification
Spécification
Capacidad | 0,1 oz, 4 ml |
Capacidad (métrico) | 4 ml |
Capacidad (imperial) | 0,1 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro (imperial) | 0,62 in |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Acabado del cuello | 13-425 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Altura (métrico) | 38 mm |
Altura (imperial) | 1,4 in |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu