Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
20-410 mm
24-410 mm
Descripción
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 8 ml |
Capacidad (métrico) | 8 ml |
Capacidad (imperial) | 0,3 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 0,98 in |
Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
Material | LDPE |
Envase | Comodidad |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Boca | Estrecha |