Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
82.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz., 30 ml
125 ml
15 ml
250 ml
60 ml
8 ml
Diámetro (imperial):
0,98 in
1,25 in
1,53 in
1,96 in
2,4 in
Altura (imperial):
1,69 in
2,2 in
2,7 in
3,3 in
3,97 in
5,07 in
Descripción
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Capacidad | 8 ml |
Capacidad (métrico) | 8 ml |
Capacidad (imperial) | 0,3 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 0,98 in |
Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
Material | LDPE |
Envase | Comodidad |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Boca | Estrecha |