Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™ Código de producto.: 10493902
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™
Código de producto. 10493902 Tienda Wheaton Science Products Productos
125 ml, 24-410 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Código de producto. 10493902
Marca: DWK Life Sciences 209167
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4,22 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,96 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polipropileno
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 101 mm
Altura (imperial) 3,97 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-410 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™ >