Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha Wheaton™
Código de producto. 10414292 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Color:
Natural
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
10414292 125 ml Natural paquete de 72
10738904 30 ml Ámbar paquete de 72
10414102 30 ml Natural paquete de 72
10396372 60 ml Natural paquete de 72
10234972 60 ml Ámbar paquete de 72
10663683 125 ml Ámbar paquete de 72
10570653 250 ml Ámbar paquete de 72
10091402 250 ml Natural paquete de 72
10591613 500 ml Natural paquete de 48
10091482 500 ml Ámbar paquete de 48
10750435 1000 mL Ámbar paquete de 48
10001412 1000 mL Natural paquete de 48
12 options
Código de producto. 10414292
Marca: DWK Life Sciences 209547
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 2 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancha
Altura (métrico) 98 mm
Altura (imperial) 3,85 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-410 mm
Diámetro (métrico) 51mm
Tipo de tapón Tapón de rosca