Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha Wheaton™ Código de producto.: 10738904
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha Wheaton™
Código de producto. 10738904 Tienda Wheaton Science Products Productos
30 ml, Ámbar
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Color:
Natural
Ámbar
Código de producto. 10738904
Marca: DWK Life Sciences 209625
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,01 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,29 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,71 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-410 mm
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha Wheaton™ >