Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca ancha
Catalog Number 10603363
159.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz, 30 ml
16,9 oz, 500 ml
2,02 oz, 60 ml
250 ml
4.22 oz, 125 ml
Diámetro (imperial):
1,29 in
1,53 in
2 pulg
2,4 in
2,8 pulg
Altura (imperial):
2,51 in
3,46 in
3.85 pulg
4,92 in
6,45 in
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
Capacidad 1,01 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,29 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polipropileno
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancho
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,51 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-410 mm
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca