Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca ancha
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz, 30 ml
16,9 oz, 500 ml
2,02 oz, 60 ml
250 ml
4.22 oz, 125 ml
Diámetro (imperial):
1,29 in
1,53 in
2 pulg
2,4 in
2,8 pulg
Altura (imperial):
2,51 in
3,46 in
3.85 pulg
4,92 in
6,45 in
Descripción
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Capacidad | 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 2,4 in |
Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
Material | Polipropileno |
Envase | Comodidad |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Boca | Ancho |