Learn More
DWK Life Sciences Insertos de volumen limitado Wheaton™ para E-Z Vials™
Código de producto. 12453691 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 mL
0,25 mL
0,3 ml
0,35 mL
Material:
Polipropileno
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Incluye:
Con fondo plano
Con paso
Con resorte inferior
Con resorte superior
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. 12453691
Marca: DWK Life Sciences 225350631
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibles con numerosos viales y tapones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,35 mL
Incluye Con fondo plano
Estilo de la base Plano