Learn More
DWK Life Sciences Insertos de volumen limitado Wheaton™ para E-Z Vials™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 mL
0,25 mL
0,3 ml
0,35 mL
Material:
Polipropileno
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Incluye:
Con fondo plano
Con paso
Con resorte inferior
Con resorte superior
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Incluye | Con resorte inferior |