Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de líquidos de HDPE de 20 ml: Tapones de urea
Proporciona una alternativa económica a los viales de centelleo estándar. Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE rígido pero flexible.
253.00€ - 1140.00€
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,5 in |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 27 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 12,7 mm |
Color | Blanco |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Material (revestimiento) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Material (revestimiento) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12477341
|
DWK Life Sciences
986706 |
Tapón de rosca incluido | Polietileno | 500/caja |
342.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12447351
|
DWK Life Sciences
986722 |
Tapón de rosca (empaquetado por separado) | Lámina de metal/corcho | 1000/caja |
1140.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11556325
|
DWK Life Sciences
986702 |
Tapón de rosca incluido | Lámina de metal/corcho | 500/caja |
253.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Proporcionan una alternativa económica a los viales de centelleo estándar.Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE rígido pero flexible.
- Con tapones de urea
- Con revestimiento de lámina metálica/corcho
Información de órdenes
de D.E.x Al:27 x 61 mm con tapón.D.I. de cuello mínimo: 12,3 mm.Envasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales.Envasados con tapones acoplados o con los tapones envasados por separado.Las cajas de 1000 viales se envasan en una única bolsa de plástico con los tapones en una bolsa independiente.
Especificaciones
0,5 in | |
12,7 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
2,4 in | |
0,67 oz | |
61 mm |
27 mm | |
Blanco | |
20 ml | |
Bandeja | |
Urea |