Learn More
Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips (15mm)
13mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
Marca:  Wheaton™ W242411-01-A
296.40 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15162419
  • 312.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 1000