Learn More
DWK Life Sciences Tapón liofilizado Wheaton™: Tapón de liofilización de 3 patas
Muy baja adsorción de los conservantes presentes en soluciones parenterales acuosas - disponibles en los estilos de 2 clavijas, 3 clavijas e Igloo.
Marca:  DWK Life Sciences W224100-407
426.47 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10106047
  • 472.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Demuestra un nivel muy bajo de absorción de humedad
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,3cm
Liofilización
Caucho de bromobutilo
2cm
46 durómetros
Gris
Tapón de liofilización de 3 patas