Learn More
DWK Life Sciences Tapón liofilizado Wheaton™: Tapón de liofilización Igloo
Muy baja adsorción de los conservantes presentes en soluciones parenterales acuosas - disponibles en los estilos de 2 clavijas, 3 clavijas e Igloo.
Marca: DWK Life Sciences W224100-408
401.85 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Demuestra un nivel muy bajo de absorción de humedad
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
1,3cm | |
Liofilización | |
Sí | |
Caucho de bromobutilo |
2cm | |
46 durómetros | |
Gris | |
Tapón de liofilización Igloo |