Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ y accesorios
Para el almacenamiento de muestras compacto y organizado
Marca: DWK Life Sciences W228781
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para el almacenamiento de muestras compacto y organizado
- Almacena los viales en una caja de poliestireno transparente
- Las inserciones y divisiones de espuma proporcionan protección
- Con tarjeta de indexación alfanumérica para identificación
- Las tarjetas de indexación y las divisiones también están disponibles por separado
Especificaciones
Almacenamiento y transporte de viales de muestra | |
60 | |
6/caja |
228778 Caja con bisagras | |
Partición |