Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ y accesorios
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Archivador de portaobjetos Shandon
M-T Vial File
Partición
Tarjeta de índice
Cantidad:
35/caja
6/caja
Para utilizar con (equipo):
228778 Caja con bisagras
228780 Caja con bisagras
24 viales de 20 ml
40 viales de 4 ml
54 viales de 8 ml
Caja con bisagras W228790
Caja con bisagras W228792
Viales de 60 × 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 35
paquete de 6
Descripción
Para el almacenamiento de muestras compacto y organizado
- Almacena los viales en una caja de poliestireno transparente
- Las inserciones y divisiones de espuma proporcionan protección
- Con tarjeta de indexación alfanumérica para identificación
- Las tarjetas de indexación y las divisiones también están disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de viales de muestra |
| Para utilizar con (equipo) | 228780 Caja con bisagras |
| Tipo de producto | Tarjeta de índice |
| Cantidad | 35/caja |