Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas estándar transparentes graduadas Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7mL
20 ml
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
Una banda dorada en el tubo indica que la ampolla está graduada para facilitar su rotura.
- Fabricado con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos de color ámbar y transparente USP tipo I
- Métodos de esterilización: autoclave, calor seco y EtO
- Evita la contaminación cruzada
Normas de envasado, normas medioambientales y de diagnóstico, liofilización y almacenamiento criogénico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Ampolla graduada |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,05cm, 0,41 in |
| Altura (métrico) | 6,1cm |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E438, Tipo I, Clase A |