Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas ámbar graduadas Wheaton™ Gold-Band™
Código de producto. 10268241 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1mL
2mL
5mL
Diámetro exterior (imperial):
1,05cm, 0,413 in
1,2cm, 0,472 in
1,65cm, 0,64 in
Altura (imperial):
2,63 in
2,95 in
3,3 in
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (imperial) unitSize
10268241 2mL 1,2cm, 0,472 in 2,95 in paquete de 144
11764129 1mL 1,05cm, 0,413 in 2,63 in 144 PCS
11794129 5mL 1,65cm, 0,64 in 3,3 in 144 PCS
3 options
Código de producto. 10268241
Marca: DWK Life Sciences™ 176796
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja las muestras sensibles a la luz
  • Vidrio ámbar de borosilicato
  • Graduado para eliminar el limado
  • La función Gold-Band indica la graduación
  • Los tubos se pueden sellar a presión o con punta
Compliance
Cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas ASTM™, tipo I, clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Ampolla graduada
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 1,2cm, 0,472 in
Altura (métrico) 7,5cm
Altura (imperial) 2,95 in
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A