Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas ámbar graduadas Wheaton™ Gold-Band™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Vidrio ámbar de borosilicato
- Graduado para eliminar el limado
- La función Gold-Band indica la graduación
- Los tubos se pueden sellar a presión o con punta
Compliance
Cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas ASTM™, tipo I, clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Ampolla graduada |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,65cm, 0,64 in |
| Altura (métrico) | 8,4cm |
| Altura (imperial) | 3,3 in |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A |