Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas transparentes graduadas Gold-Band™ Wheaton™
Graduadas para eliminar la necesidad de limar
70.55€ - 223.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Ampolla graduada
Color Transparente
Certificaciones/conformidad USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11744129
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences™
176772
1mL 1,05cm, 0,41 in 2,63 in
70.55€
paquete de 144
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11340900
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences™
176779
5mL 1,65cm, 0,64 in 3,3 in
111.00€
paquete de 144
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10278241
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences™
176780
10 ml 1,9cm, 0,74 in 4,21 in
166.00€
paquete de 144
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11754129
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences™
176782
20 ml 2,25cm, 0,88 in 5,11 in
223.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10691074
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences™
176776
2mL 1,2cm, 0,47 in 2,95 in
77.60€
paquete de 144
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Graduadas para eliminar la necesidad de limar
  • Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
  • La función Gold-Band indica la graduación
  • Los tubos se pueden sellar a presión o con punta
Compliance
Cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas ASTM™, tipo I, clase A
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
Ampolla graduada
Transparente
USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences™ Ampollas transparentes graduadas Gold-Band™ Wheaton™