Learn More
DWK Life Sciences Frascos para reactivos con revestimiento de seguridad Wheaton™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Descripción
Incluye una práctica etiqueta de escritura.
- Vidrio borosilicatado transparente
- Con tapón de rosca 33-430 incluido
- Tapón de polipropileno con revestimiento de PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad | 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8,4 oz |
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Color del tapón | Blanco |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 151 mm |
Revestimiento del tapón | Espuma de polietileno |