Learn More
DWK Life Sciences Generador de arsina Wheaton™ con junta Clear: junta hermética cónica estándar 24/40
Diseñado para el análisis de arsina mediante el método colorimétrico de dietilditiocarbamato de plata (SDDC)
Marca: DWK Life Sciences 180020
171.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33
Fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos de la USP tipo I y ASTM E 438 tipo I, clase A; referencia: £Método de prueba estándar para arsénico en agua, £ASTM D2972
Especificaciones
Generador de arsina | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el análisis de arsina mediante el método SDDC |
24/40 | |
USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Tubo de depurador de matraces Erlenmeyer de 125 ml, conector, abrazadera para articulaciones esféricas de acero inoxidable de tamaño 12 |