Learn More
DWK Life Sciences Tubo de depurador de arsina Wheaton™ con junta 24/40, 12/2
Diseñado para el análisis de arsina mediante el método colorimétrico de dietilditiocarbamato de plata (SDDC)
Marca: DWK Life Sciences 180022
79.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Tubo de depurador
- Junta cónica estándar 24/40
- Junta Clear-Seal y una articulación esférica 12/2 que se mantienen juntas mediante una abrazadera para articulaciones esféricas de acero inoxidable de tamaño 12
- Fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33
Compliance
Cumple las especificaciones de ASTM / USP y EPA; el vidrio de borosilicato cumple los requisitos de la USP tipo I y ASTM E 438 tipo I, clase A.
Especificaciones
Tubo de depurador de arsina | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el análisis de arsina mediante el método SDDC | |
Abrazadera para articulaciones esféricas de acero inoxidable de tamaño 12 |
24/40, 12/2 | |
USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Para generador de arsina |