Learn More
DWK Life Sciences Solución con revestimiento de seguridad grande Wheaton™ y frascos de suero
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18.927 mL
Descripción
- Material: Vidrio de borosilicato
- No esterilizables en autoclave
- Forma: Redondo
- Acepta el tapón de caucho nº 8
- Resistente a la luz
Especificaciones
Capacidad | 18 927 ml |
Material del cierre | Caucho |
Diámetro (métrico) | 294 mm |
Altura (imperial) | 19,76 in |
Altura (métrico) | 502 mm |
Tipo de producto | Frasco de suero |
Capacidad (métrico) | 18.927 mL |
Capacidad (imperial) | 640 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 11,57 in |