Learn More
DWK Life Sciences Coliwasas de trompeta Wheaton™
Estas coliwasas están fabricadas a partir de vidrio desechable para obtener resultados precisos
Marca:  DWK Life Sciences 885235
314.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.16470kg
Código de producto. 12417311
  • 331.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta de PTFE
  • Tubo exterior de 101 cm de longitud
  • 200 ml de volumen
Especificaciones
Especificaciones
Coliwasas de trompeta
Politetrafluoroetileno (PTFE)
200 mL
Para muestreo de lodos o material semisólido
101,6 cm
Vidrio
6,76 oz
40 in