Learn More
DWK Life Sciences Generadores de arsina Wheaton™
El aparato montado es independiente y fácil de usar.
Marca: DWK Life Sciences 180030
342.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
Se utiliza para el análisis de arsénico mediante el método colorimétrico de dietilditiocarbamato de plata (SDDC).
- Fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33
El diseño del artículo con n.º de catálogo 02912555 elimina la articulación esférica que conecta los componentes del depurador y el absorbente.
Compliance
Cumple los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase A
Especificaciones
Generador de arsina | |
Vidrio de borosilicato | |
USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Para el análisis de arsina mediante el método SDDC |