Learn More
DWK Life Sciences Viales y frascos de suero
704.85 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
0,1 oz, 2 ml
0,17 oz, 5 ml
0,34 oz, 10 ml
0,7 oz, 20 ml
1,01 oz, 30 ml
1,7 oz, 50 ml
2,03 oz, 60 ml
3,38 oz, 100 ml
4,23 oz, 125 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Altura (imperial):
1,41 in
1,85 in
2,12 in
2,28 in
2,44 in
2,48 in
2,87 in
3,58 in
3,74 in
4,21 in
Descripción
Estos frascos tienen una excepcional resistencia de pared y excelentes tolerancias térmicas y químicas
Ideal para el almacenamiento de muestras a largo y corto plazo y para recipientes de medicamentos inyectables/vacunas.
- Vidrio de borosilicato transparente conforme a los requisitos de la USP tipo 1
- Vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP tipo 1
- Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
Especificaciones
Capacidad | 4,23 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4,23 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2,12 in |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 107 mm |
Altura (imperial) | 4,21 in |
Diámetro (métrico) | 54 mm |