Learn More
DWK Life Sciences Viales y frascos de suero Wheaton™
Código de producto. p-45371 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Código de producto. 11591165
Marca: DWK Life Sciences W223712
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos frascos tienen una excepcional resistencia de pared y excelentes tolerancias térmicas y químicas
Ideal para el almacenamiento de muestras a largo y corto plazo y para recipientes de medicamentos inyectables/vacunas.
  • Vidrio de borosilicato transparente conforme a los requisitos de la USP tipo 1
  • Vidrio de borosilicato ámbar conforme a los requisitos de la USP tipo 1
  • Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,1 oz, 2 ml
Capacidad (métrico) 2 ml
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 0,61 in
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 36 mm
Altura (imperial) 1,41 in
Diámetro (métrico) 15,6 mm