Learn More
DWK Life Sciences Viales de suero Wheaton™
Código de producto. 10071332 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10,0 ml
20 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Tamaño de la unidad:
120 PCS
144 PCS
144 PCS
paquete de 144
Código de producto. Volumen (métrico) Color Diámetro exterior (imperial) unitSize
10071332 5 ml Transparente 22 mm 144 PCS
10472752 2 ml Transparente 15 mm paquete de 144
10747944 3 ml Transparente 17 mm paquete de 144
10101952 20 ml Transparente 30,5 mm 120 PCS
10757944 2 ml Ámbar 15 mm 144 PCS
10623543 5 ml Ámbar 22 mm paquete de 144
10453522 10 ml Ámbar 24 mm paquete de 144
10532313 10,0 ml Transparente 24 mm paquete de 144
8 options
Código de producto. 10071332
Marca: DWK Life Sciences 223685
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibles como viales transparentes y ámbar
El vidrio puede soportar las complicaciones de una presión reducida y variaciones de temperaturas extremas. Protegen frente a cambios en el pH y mantienen la pureza del contenido.
  • Viales transparentes fabricados de tubos de vidrio de borosilicato de bajos extraíbles para garantizar un grosor de pared uniforme
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de USP Tipo 1 para proteger muestras fotosensibles
  • Resisten temperaturas extremas
  • Cuellos acabados para cierres para encapsular de aluminio
  • Función de reflujo de cuello y radio inferior especialmente diseñado para aplicaciones de liofilización
  • Envasados en módulos envueltos al vacío para reducir la contaminación de partículas
Liofilización, embalaje y muestreo
Compliance
El vidrio de borosilicato de extracción baja cumple las normas de ASTM™ de tipo 1, clase A y de la Farmacopea Estadounidense (USP) de tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,51 in
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Para liofilización, envasado, muestreo y aplicaciones de liofilización
Volumen (imperial) 1,4 dr.
Línea de productos Wheaton
Volumen total (métrico) 5 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial de suero