Learn More
DWK Life Sciences Viales de suero Wheaton™
Disponibles como viales transparentes y ámbar
Marca: DWK Life Sciences 223687
143.80 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Disponibles como viales transparentes y ámbar
El vidrio puede soportar las complicaciones de una presión reducida y variaciones de temperaturas extremas. Protegen frente a cambios en el pH y mantienen la pureza del contenido.
- Viales transparentes fabricados de tubos de vidrio de borosilicato de bajos extraíbles para garantizar un grosor de pared uniforme
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de USP Tipo 1 para proteger muestras fotosensibles
- Resisten temperaturas extremas
- Cuellos acabados para cierres para encapsular de aluminio
- Función de reflujo de cuello y radio inferior especialmente diseñado para aplicaciones de liofilización
- Envasados en módulos envueltos al vacío para reducir la contaminación de partículas
Liofilización, embalaje y muestreo
Compliance
El vidrio de borosilicato de extracción baja cumple las normas de ASTM™ de tipo 1, clase A y de la Farmacopea Estadounidense (USP) de tipo 1
Especificaciones
0,51 in | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Para liofilización, envasado, muestreo y aplicaciones de liofilización | |
Wheaton™ | |
Esterilizable en autoclave | |
58 mm | |
Vial de suero |
13 mm | |
30,5 mm | |
20 ml | |
5 dr | |
20 mL | |
Tapón para encapsular | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora