Learn More
DWK Life Sciences Viales de suero Wheaton™
Código de producto. 10453522 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10,0 ml
20 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Tamaño de la unidad:
120 PCS
144 PCS
144 PCS
paquete de 144
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10453522
Marca: DWK Life Sciences 223696
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Disponibles como viales transparentes y ámbar
El vidrio puede soportar las complicaciones de una presión reducida y variaciones de temperaturas extremas. Protegen frente a cambios en el pH y mantienen la pureza del contenido.
  • Viales transparentes fabricados de tubos de vidrio de borosilicato de bajos extraíbles para garantizar un grosor de pared uniforme
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de USP Tipo 1 para proteger muestras fotosensibles
  • Resisten temperaturas extremas
  • Cuellos acabados para cierres para encapsular de aluminio
  • Función de reflujo de cuello y radio inferior especialmente diseñado para aplicaciones de liofilización
  • Envasados en módulos envueltos al vacío para reducir la contaminación de partículas
Liofilización, embalaje y muestreo
Compliance
El vidrio de borosilicato de extracción baja cumple las normas de ASTM™ de tipo 1, clase A y de la Farmacopea Estadounidense (USP) de tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,51 in
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Para liofilización, envasado, muestreo y aplicaciones de liofilización
Volumen (imperial) 2,7 dr.
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 50 mm