Learn More
DWK Life Sciences Viales de suero Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10,0 ml
20 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Tamaño de la unidad:
120 PCS
144 PCS
144 PCS
paquete de 144
Descripción
Disponibles como viales transparentes y ámbar
El vidrio puede soportar las complicaciones de una presión reducida y variaciones de temperaturas extremas. Protegen frente a cambios en el pH y mantienen la pureza del contenido.
- Viales transparentes fabricados de tubos de vidrio de borosilicato de bajos extraíbles para garantizar un grosor de pared uniforme
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de USP Tipo 1 para proteger muestras fotosensibles
- Resisten temperaturas extremas
- Cuellos acabados para cierres para encapsular de aluminio
- Función de reflujo de cuello y radio inferior especialmente diseñado para aplicaciones de liofilización
- Envasados en módulos envueltos al vacío para reducir la contaminación de partículas
Liofilización, embalaje y muestreo
Compliance
El vidrio de borosilicato de extracción baja cumple las normas de ASTM™ de tipo 1, clase A y de la Farmacopea Estadounidense (USP) de tipo 1
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,27 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para liofilización, envasado, muestreo y aplicaciones de liofilización |
| Volumen (imperial) | 0,8 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |