Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Cantidad:
100 viales/paq.
150 viales/paq.
169 viales/paq.
225 viales/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 169
paquete de 225
Descripción
- Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
- Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
- Special design adds strength for freeze-drying applications
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0.28 in. |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.51 in., 13 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Altura (imperial) | 1.48 in. |
| Volumen (imperial) | 0,1 oz |
| Mostrar más |