Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps for Wheaton E-Z™ Vials
Easy-to-use snap caps
Marca:  DWK Life Sciences 242776
579.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.40370kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12478872
  • 610.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de tapón: Tapón a presión
  • Material: Polietileno.
  • Tamaño: 11mm (0,433 in)
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/silicona
Polietileno
11 mm
Transparente
1000/caja