Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraction Apparatus With Standard Taper Ground Joints
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
645.00€ - 655.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Aparato de extracción Soxhlet |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Juntas esmeriladas cónicas estándar, embudo graduado de 15 ml, pinza de aluminio anodizado, tapón de silicona n.° 5 |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico |
Certificaciones/conformidad | ASTM E 438 |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12674823
|
DWK Life Sciences
416000 |
4,22 oz | 125 mL | 34/45 |
645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12684823
|
DWK Life Sciences
416005 |
8,45 oz | 250 mL | 45/50 |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Manufactured from low extractable borosilicate glass
Especificaciones
Aparato de extracción Soxhlet | |
Juntas esmeriladas cónicas estándar, embudo graduado de 15 ml, pinza de aluminio anodizado, tapón de silicona n.° 5 | |
ASTM E 438 |
Vidrio de borosilicato | |
Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico | |
24/40 |