Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
1070.00€ - 1510.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Muestreador subterráneo |
---|---|
Incluye | Frasco de muestras de boca estrecha de 1000 ml, tapón |
Material de la cabeza | Polipropileno |
Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
Acabado | Alodine dorado |
Includes: 1000mL narrow-mouth sample bottle with PTFE-lined cap
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12694833
|
DWK Life Sciences
990400 |
3,66 m | 12 ft |
1315.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12487361
|
DWK Life Sciences
990350 |
1,83 m | 6 ft |
1070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12407371
|
DWK Life Sciences
990450 |
5,49 m | 18 ft |
1510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
- Consists of an inert polypropylene head with stainless steel fittings and an aluminum pole assembly with golden alodine finish
- Cable at top of handle lifts spring-loaded plunger from bottle opening and allows liquid to enter through four 15.9mm (0.625 in.) diameter hole
Especificaciones
Muestreador subterráneo | |
Polipropileno | |
Alodine dorado |
Frasco de muestras de boca estrecha de 1000 ml, tapón | |
33,8 oz | |
Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |