Learn More
DWK Life Sciences Kit de trituradoras de tejidos Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de trituradoras de microtejidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Tenbroeck de 1 ml; trituradora de 0,5 ml con tapón de rosca GPI de 13-425 mm; estándar de 0,1 y 0,2 ml; Potter-Elvehjem de 2 ml; cónica de 1 ml
Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Piezas de repuesto disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de trituradoras de microtejidos |
| Incluye | Tenbroeck de 1 ml; trituradora de 0,5 ml con tapón de rosca GPI de 13 a 425 mm; estándar de 0,1 y 0,2 ml; Potter-Elvehjem de 2 ml; cónica de 1 ml |