Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio sin revestimiento con la parte superior abierta
La parte superior abierta deja expuesto el tapón para la recuperación de muestras con una jeringa
Marca: DWK Life Sciences 224176-05
152.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
- Sin revestir
- Tipo de tapón: Junta
Especificaciones
Azul | |
1000/caja | |
11 mm |
Aluminio | |
Parte superior abierta |