Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con acabado para encapsular; sin tapones
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Altura (métrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46mm
61 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20mm
20 mm
Volumen (imperial):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,3 dr.
0,5 dr.
0.8 dr
1,4 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
- No graduados
- Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
- Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total para la máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
Los cierres se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,27 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales |
| Graduado | No |
| Modelo | Cónico V |
| Volumen (imperial) | 0,1 dr. |
| Mostrar más |