Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con acabado para encapsular; sin tapones
Código de producto. 12643365 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Altura (métrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46mm
61 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 12643365
Marca: DWK Life Sciences W986214NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
  • No graduados
  • Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
  • Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total para la máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
Los cierres se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 1 ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales
Graduado No
Modelo Cónico V
Volumen (imperial) 0,3 dr.
Línea de productos Wheaton
Volumen total (métrico) 1 mL
Material del cierre Vidrio de borosilicato
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Tamaño del tapón 13 mm
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Vial V con tapón de rosca