Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con acabado para encapsular; sin tapones
Código de producto. 12693355 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Altura (métrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46mm
61 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20mm
20 mm
Unit Size:
paquete de 12
Product Code. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12693355 0,3 ml 32 mm 12 mm paquete de 12
12603365 0,3 ml 32 mm 13 mm paquete de 12
11576295 2 ml 40 mm 20 mm paquete de 12
11586295 5 ml 61 mm 20 mm paquete de 12
12663355 0,1 ml 32 mm 12 mm paquete de 12
12643365 1 ml 41 mm 13 mm paquete de 12
10531042 3 ml 46mm 20mm paquete de 12
7 options
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Product Code. 12693355
Brand: DWK Life Sciences W986212NG
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
  • No graduados
  • Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
  • Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total para la máxima recuperación de muestras
Order Info
Los cierres se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro interior (imperial) 0,196 in
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales
Graduado No
Modelo Cónico V
Volumen (imperial) 0,1 dr.
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 32 mm