Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con acabado para encapsular; sin tapones
Product Code. p-2638328 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Altura (métrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46mm
61 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20mm
20 mm
Unit Size:
paquete de 12
Product Code. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12693355 0,3 ml 32 mm 12 mm paquete de 12
12603365 0,3 ml 32 mm 13 mm paquete de 12
11576295 2 ml 40 mm 20 mm paquete de 12
11586295 5 ml 61 mm 20 mm paquete de 12
12663355 0,1 ml 32 mm 12 mm paquete de 12
12643365 1 ml 41 mm 13 mm paquete de 12
10531042 3 ml 46mm 20mm paquete de 12
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Code produit. 12693355
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W986212NG
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
  • No graduados
  • Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
  • Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total para la máxima recuperación de muestras
Informations sur la commande
Los cierres se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diámetro interior (imperial) 0,196 in
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales
Graduado No
Modelo Cónico V
Volumen (imperial) 0,1 dr.
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.