Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Screw Cap Finish; no Closures
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples.
154.00€ - 855.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para el envío, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala |
Graduado | No |
N.º por caja | 12 |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12633365
|
DWK Life Sciences
W986314NG |
1,73 in |
154.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12603375
|
DWK Life Sciences
W986319NG |
2,55 in |
855.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Not graduated
- Amber vials are made of Type I glass for light-sensitive materials
- Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage for maximum sample retrieval
Información de órdenes
Los cierres se venden por separado.
Especificaciones
Ámbar | |
Para el envío, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
12 | |
Tapón de rosca | |
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I |
Vidrio de borosilicato | |
No | |
Cónico V | |
12/caja |