Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas de liofilización Wheaton™ Vacule™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
- Disponible con sello térmico o de tope
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (tipo I) |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,2cm, 0,472 in |
| Altura (métrico) | 86mm |
| Altura (imperial) | 3,3 in |
| Diámetro del área superior (imperial) | 0,3 in |