Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de espuma/LDPE
73.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Descripción
- Revestidos con polietileno de espuma
- Excelente barrera contra soluciones acuosas
- Capacidad de sellado repetible
Especificaciones
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 200/caja |
Acabado del cuello | 24-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |
Revestimiento del tapón | Espuma de polietileno |