Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con polipropileno blanco con revestimiento de silicona con exterior de PTFE unido para viales E-Z Ex-Traction™
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-425
22-400
24-400
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
250 cajas
500 cajas
N.° por paquete:
100/caja
1000/caja
250/caja
500/caja
Descripción
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 250 cajas |
N.° por paquete | 250/caja |
Acabado del cuello | 13-425 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Vial de 2 y 4 ml |
Revestimiento del tapón | PTFE/silicona |