Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas para muestreo de superficies ambientales con Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11701806 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
532 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11701806 532 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 11701806
Marca: Whirl-Pak™ B01245WA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Práctico recogedor de muestras con esponja absorbente estéril en una bolsa estéril Whirl-Pak
  • Diseñado para probar superficies de trabajo y equipos en busca de Salmonella, Listeria y otros patógenos transmitidos por los alimentos
  • La «Dry Speci-Sponge» mide 3,8 × 7,6 × 1,6 cm; no tratada previamente con bactericida
  • Simplemente añada diluyente, limpie la superficie de prueba y devuelva la esponja a su bolsa de 532 ml
  • A continuación, la muestra autocontenida puede enviarse para su análisis
  • La esponja limpiará un área grande; las pestañas a prueba de pinchazos de la bolsa reducen el daño a la muestra
  • El área de escritura blanca permite un etiquetado e identificación sencillos
Información de órdenes
Disponible con o sin guante estéril.
Especificaciones
Descripción Con esponja seca
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 18 oz
Capacidad (métrico) 532 ml
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Clear with White Block
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para superficies ambientales
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,064 mm
Volumen de llenado 18 oz.
Sin látex Sí
N.° por paquete 100/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Embalaje interior de protección Plastic
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +82°C
Grosor (imperial) 2,50 mil
Dimensiones (L x An) 9 x 4.5 in (23 x 11.5 cm)
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 11,5 cm
Tipo de producto Sample Bag with Sampling Sponge