Learn More
Nasco Bolsas de filtro para mezcladores con zona de escritura Whirl-Pak™
Filtración de los sólidos de una muestra cuando se utiliza un mezclador. Las bolsas de filtro estériles para mezcladores Whirl-Pak™ contienen una capa intermedia finamente perforada para filtrar sólidos. Cuentan con pestañas a prueba de pinchazos que ayudan a formar un cierre sin fugas.
Marca:  Nasco B01547WA
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16811600
  • 429.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtración de los sólidos de una muestra cuando se utiliza un mezclador.Las bolsas de filtro estériles para mezcladores Whirl-Pak™ contienen una capa intermedia finamente perforada para filtrar sólidos.Cuentan con pestañas a prueba de pinchazos que ayudan a formar un cierre sin fugas.
  • Excelentes para muestras líquidas, semisólidas o sólidas
  • La capa de filtro separa los líquidos y los sólidos, lo que facilita el pipeteo
  • La capacidad se mide en onzas líquidas cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta está doblada tres veces
  • Área de escritura blanca
  • Adecuadas para su uso con la mayoría de mezcladores
  • Lengüetas a prueba de pinchazos sin puntos afilados que dañen las bolsas o los guantes
  • Polietileno
Información de órdenes
No apto para su uso a temperaturas superiores a 82 °C (180 °F).
Compliance
Cumpla los requisitos para envases monodosis de leche y productos lácteos.
Especificaciones
Especificaciones
Sin cierre
1,6 L
Sin junta
Estéril
3 mil
12 in
7,5 in
55 oz
FDA Approved
Polietileno
0,076 mm
30 x 19 cm (12 x 7,5 pulg)
30 cm
19 cm